GF06612847
Palladium
foil, 0.1m coil, thickness 0.1mm, coil width 2mm, as rolled, 99.95%
Sinônimo(s):
Palladium, PD000276
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.95%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 066-128-47
resistividade
9.96 μΩ-cm, 20°C
C × espessura × L
0.1 m × 0.1 mm × 2 mm
pb
2970 °C (lit.)
pf
1554 °C (lit.)
densidade
12.02 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
chave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N