Documentos Principais
GF04159245
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 100m length, 0.125mm conductor diameter, 0.015mm insulation thickness, polyester insulation
Sinônimo(s):
NI095840
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
descrição
polyester insulation
thermocouple wire
Formulário
wire (insulated)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 041-592-45
espessura de isolamento
0.015 mm
fio C × diâmetro
100 m × 0.125 mm , conductor diameter
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Aplicação
may be used as one component of a thermocouple
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)