Documentos
F6687
Sigma-Aldrich
Fmoc-(S)-2-(7-octenyl)Ala-OH
≥97%
Sinônimo(s):
(S)-N-Fmoc-α-(7-Octenyl)alanine, Fmoc-(S)-2-(7-octenyl)alanine, Fmoc-(S)-2-amino-2-methyl-dec-6-enoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H31NO4
Número CAS:
Peso molecular:
421.53
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.26
Ensaio
≥97%
forma
solid
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C26H31NO4/c1-3-4-5-6-7-12-17-26(2,24(28)29)27-25(30)31-18-23-21-15-10-8-13-19(21)20-14-9-11-16-22(20)23/h3,8-11,13-16,23H,1,4-7,12,17-18H2,2H3,(H,27,30)(H,28,29)/t26-/m0/s1
chave InChI
MADFVGMQNXRFAF-SANMLTNESA-N
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3