D120006
2,6-Dihydroxypyridine hydrochloride
97%
Sinônimo(s):
2,6-Pyridinediol hydrochloride
Ensaio
97%
forma
solid
pf
206-208 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Oc1cccc(O)n1
InChI
1S/C5H5NO2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6-4;/h1-3H,(H2,6,7,8);1H
chave InChI
HNWWAWKDVFVJRG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3