Key Documents
CBR01758
Sigma-Aldrich
5-Chloro-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
AldrichCPR
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5ClN2O
Número CAS:
Peso molecular:
180.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
Clc1nc(no1)-c2ccccc2
InChI
1S/C8H5ClN2O/c9-8-10-7(11-12-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
MOJYPXFSJLVCRN-UHFFFAOYSA-N