Documentos
CBR01205
Sigma-Aldrich
(1-Cyclohex-1-en-1-ylethyl)amine hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H16ClN
Peso molecular:
161.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(N)C1=CCCCC1
InChI
1S/C8H15N.ClH/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8;/h5,7H,2-4,6,9H2,1H3;1H
chave InChI
QXYNNWUHVBNIKB-UHFFFAOYSA-N