Key Documents
C42807
Sigma-Aldrich
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
98%
Sinônimo(s):
2-Pyrrolidinoethyl chloride hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12ClN · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
170.08
Beilstein:
3677061
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
crystals
pf
167-170 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].ClCCN1CCCC1
InChI
1S/C6H12ClN.ClH/c7-3-6-8-4-1-2-5-8;/h1-6H2;1H
chave InChI
FSNGFFWICFYWQC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Pyrrolidine 99%
Sigma-Aldrich
P73803
Pyrrolidine