Documentos Principais
BR708022
Discharge tube for Dispensette® S
Trace Analysis, 10 mL, PT/IR spring, L 90 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
ETFE cap
fabricante/nome comercial
BRAND 708022
embalagem
1 ea of
Comprimento
90 mm
capacidade
10 mL
Descrição geral
Without recirculation valve
Informações legais
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)