Key Documents
769746
Sigma-Aldrich
Methyl 3-hydroxybutyrate
≥95.0% (GC)
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(OH)CH2COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
118.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95.0% (GC)
forma
liquid
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OC)CC(O)C
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3
chave InChI
LDLDJEAVRNAEBW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
remarks on GC: no single impurity > 1.0%
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
321.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
161 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)