Key Documents
765783
Sigma-Aldrich
3-Methylenecyclobutanecarbonitrile
97% (GC)
Sinônimo(s):
3-Methylene-1-cyanocyclobutane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7N
Número CAS:
Peso molecular:
93.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97% (GC)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.461
densidade
0.912 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C=C1CC(C1)C#N
InChI
1S/C6H7N/c1-5-2-6(3-5)4-7/h6H,1-3H2
chave InChI
ZRWMAMOBIQQJSA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
136.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
58.3 °C