Key Documents
762636
Sigma-Aldrich
2-Ethynyl-1,3,5-trimethylbenzene
96%
Sinônimo(s):
(2,4,6-Trimethylphenyl)acetylene, 2-Ethynylmesitylene, Ethynylmesitylene, Mesitylacetylene, Mesitylethyne
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H12
Número CAS:
Peso molecular:
144.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.547
pb
210-215 °C
densidade
0.921 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)c(C#C)c(C)c1
InChI
1S/C11H12/c1-5-11-9(3)6-8(2)7-10(11)4/h1,6-7H,2-4H3
chave InChI
VBEPMNWLWNKUGJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
183.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
83.88 °C