Documentos
747505
Sigma-Aldrich
5α-Cholestane-2,2,4,4-d4
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27D4H44
Número CAS:
Peso molecular:
376.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
97% (CP)
forma
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@]12[C@](CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCCC(C)C)([H])C([2H])([2H])CC([2H])([2H])C1
InChI
1S/C27H48/c1-19(2)9-8-10-20(3)23-14-15-24-22-13-12-21-11-6-7-17-26(21,4)25(22)16-18-27(23,24)5/h19-25H,6-18H2,1-5H3/t20-,21-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i7D2,11D2
chave InChI
XIIAYQZJNBULGD-ZMFVDLGJSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3