730696
Diethylamine-13C4
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
forma
liquid
pb
55 °C (lit.)
pf
-50 °C (lit.)
densidade
0.745 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13CH2]N[13CH2][13CH3]
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
chave InChI
HPNMFZURTQLUMO-JCDJMFQYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-9.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-23 °C - closed cup