Key Documents
724149
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-nitrobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3Cl2NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
256.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
75-79 °C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl2NO4S/c7-4-1-2-6(14(8,12)13)5(3-4)9(10)11/h1-3H
chave InChI
LYESTQKHIPXVIK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup