721921
Methanol-d4
NMR reference standard, 99.8 atom % D, NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Produtos recomendados
grau
NMR reference standard
pureza isotópica
99.8 atom % D
Ensaio
99% (CP)
forma
liquid
técnica(s)
NMR: suitable
tamanho do tubo de RMN
3 mm × 8 in.
alteração de massa
M+4
Descrição geral
The absolute infrared absorption intensities of CD3OD have been reported between 8000 and 350cm-1.
Aplicação
Quantidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup