Documentos Principais
720119
Sigma-Aldrich
Citrazinic acid-13C6
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinônimo(s):
2,6-Dihydroxyisonicotinic acid-13C6, 2,6-Dihydroxypyridine-4-carboxylic acid-13C6
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6H5NO4
Número CAS:
Peso molecular:
161.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
95% (CP)
Formulário
powder
pf
>300 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
O[13C](=O)[13c]1[13cH][13c](O)n[13c](O)[13cH]1
InChI
1S/C6H5NO4/c8-4-1-3(6(10)11)2-5(9)7-4/h1-2H,(H,10,11)(H2,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
CSGQJHQYWJLPKY-IDEBNGHGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)