Key Documents
681075
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-methylpyridine-4-carbonyl chloride
97%
Sinônimo(s):
2-Chloro-6-methylisonicotinoyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5Cl2NO
Número CAS:
Peso molecular:
190.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5555
pb
80-85 °C/3-4 mmHg
densidade
1.361 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(cc(Cl)n1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H5Cl2NO/c1-4-2-5(7(9)11)3-6(8)10-4/h2-3H,1H3
chave InChI
YHKLLTUNTUJQSB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter