Key Documents
680974
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxyphenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)3C6H2MgBr
Número CAS:
Peso molecular:
271.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
Nível de qualidade
concentração
0.5 M in THF
densidade
0.979 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc([Mg]Br)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H11O3.BrH.Mg/c1-10-7-5-4-6-8(11-2)9(7)12-3;;/h5-6H,1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
YWBLTWDGWZPYLJ-UHFFFAOYSA-M
Outras notas
Storage below 25 degrees C may cause the formation of crystalline magnesium salts. Moving the container to a warm location and occasional gentle swirling should redissolve the solid.
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
<-4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
< -20 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter