Key Documents
646466
Sigma-Aldrich
Oleic acid-9,10-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)713CH=13CH(CH2)7CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
284.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
pb
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
pf
13.4 °C (lit.)
densidade
0.896 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\[13CH]=[13CH]/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i9+1,10+1
chave InChI
ZQPPMHVWECSIRJ-QIYRZPEASA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Sigma-Aldrich.com presents an article about Stable Isotope labeled fatty acids and triglycerides can be used as tracers to follow the metabolism of dietary fat.