Key Documents
640050
Sigma-Aldrich
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-methanol
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6F3NO
Número CAS:
Peso molecular:
177.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccc(nc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)6-2-1-5(4-12)3-11-6/h1-3,12H,4H2
chave InChI
CBSXUFWMVOAHTK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in synthesis of human 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup