Documentos
635669
Sigma-Aldrich
4-Isopropylphenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula linear:
C6H4CH(CH3)2MgBr
Peso molecular:
223.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
0.5 M in THF
densidade
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C9H11.BrH.Mg/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9;;/h4-8H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
VLHDTCQJXYKEJT-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup