Documentos Principais
613622
Sigma-Aldrich
1,3-Diamino(propane-d6)
98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
1,3-Propane-d6-diamine
About This Item
Fórmula linear:
H2NCD2CD2CD2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
80.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
p.e.
140 °C (lit.)
pf
-12 °C (lit.)
densidade
0.959 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
InChI
1S/C3H10N2/c4-2-1-3-5/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2
chave InChI
XFNJVJPLKCPIBV-NMFSSPJFSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
122.0 °F - (in analogy to similar products)
Ponto de fulgor (°C)
50 °C - (in analogy to similar products)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)