Key Documents
590487
Sigma-Aldrich
Poly(3,5 pyridine)
Sinônimo(s):
Poly(3,5-pyridinediyl)
About This Item
Fórmula linear:
(C5H3N)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
forma
solid
Aplicação
Light-emitting conjugated polymer.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3