Key Documents
586811
Sigma-Aldrich
1-(3-Aminophenyl)acetylene-2-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
3-(ethynyl-2)Benzenamine-13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC7H7N
Número CAS:
Peso molecular:
118.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
pb
78-80 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.049 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc(c1)C#[13CH]
InChI
1S/C8H7N/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6H,9H2/i1+1
chave InChI
NNKQLUVBPJEUOR-OUBTZVSYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter