Key Documents
586218
Sigma-Aldrich
Benzene-1,2-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2C4H6
Número CAS:
Peso molecular:
80.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
pb
80 °C (lit.)
pf
5.5 °C (lit.)
densidade
0.896 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
c1cc[13cH][13cH]c1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1+1,2+1
chave InChI
UHOVQNZJYSORNB-ZDOIIHCHSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
12.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-11 °C - closed cup