Key Documents
574651
Sigma-Aldrich
3-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
3-Carboethoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OCOC6H4B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
193.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
powder
pf
135-139 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C9H11BO4/c1-2-14-9(11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)13/h3-6,12-13H,2H2,1H3
chave InChI
REHVCPNQQBDOJJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Reactant for:
  • Palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling
  • Palladium-catalyzed arylation of aldehydes
  • Reductive cross coupling reactions
  • Preparation of β3-adrenergic receptor agonist
  • Transmetalation reactions
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)