Key Documents
549215
Sigma-Aldrich
2,5-Di(tert-butylperoxy)-2,5-dimethyl-3-hexyne, blend
Sinônimo(s):
2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)-3-hexyne, blend
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3COOC(CH3)2CC(CH3)2OOC(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
286.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
composição
active oxygen content, ~5.2 wt. %
calcium carbonate and silica, ~45 wt. %
Nível de qualidade
pf
88 °C (SADT) (lit.)
densidade
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OOC(C)(C)C#CC(C)(C)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C16H30O4/c1-13(2,3)17-19-15(7,8)11-12-16(9,10)20-18-14(4,5)6/h1-10H3
chave InChI
ODBCKCWTWALFKM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Free radical polymerization initiator.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Org. Perox. D - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges