Documentos
545694
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3SO2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
245.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
55-58 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(c(Cl)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl3O2S/c7-4-1-2-6(5(8)3-4)12(9,10)11/h1-3H
chave InChI
FDTPBIKNYWQLAE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,4-Dichlorobenzenesulfonyl chloride, also known as 2,4-dichlorophenylsulfonyl chloride, is an aryl sulfonyl chloride derivative. It participates in the synthesis of hexahydropyrazino[1,2-a]pyrimidine derivatives.
Aplicação
2,4-Dichlorobenzenesulfonyl chloride may be used in the preparation of 2,4-dichlorothiophenol.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
An efficient synthesis of (E)-(2-arylpyrazino [1,2-a]pyrimidine-4-ylidene) acetonitriles and cyanomethyl appended pyrimidines.
Pratap R, et al.
Tetrahedron Letters, 48(4), 549-553 (2007)
Artigos
Aryl sulfonyl chloride derivatives are frequently used in parallel synthesis to synthesize sulfonamides and sulfonate linkages.