Documentos
537233
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorothiophenol
97%
Sinônimo(s):
2,4-Difluorobenzenethiol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4F2S
Número CAS:
Peso molecular:
146.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5235 (lit.)
pb
59 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.29 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(S)c(F)c1
InChI
1S/C6H4F2S/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
chave InChI
BICHBFCGCJNCAT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49 °C - closed cup