Key Documents
534099
Sigma-Aldrich
2-Bromophenethylamine
97%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4CH2CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
200.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5770 (lit.)
pb
253 °C (lit.)
densidade
1.396 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCc1ccccc1Br
InChI
1S/C8H10BrN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2
chave InChI
ITRNQMJXZUWZQL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
May darken in storage
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter