532355
(R)-(+)-1,2-Epoxybutane
98%
Sinônimo(s):
(2R)-Ethyloxirane
About This Item
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D 10°, neat
índice de refração
n20/D 1.386 (lit.)
pb
63 °C (lit.)
densidade
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-3-5-4/h4H,2-3H2,1H3/t4-/m1/s1
chave InChI
RBACIKXCRWGCBB-SCSAIBSYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
10.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-12.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles