Key Documents
51027
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluoroantimonate
≥97.0% (T)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H15F6N2Sb
Número CAS:
Peso molecular:
374.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (T)
Impurezas
≤0.1% water
≤500 mg/kg halogen (as chloride)
cadeia de caracteres SMILES
F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.6FH.Sb/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;;;;;;;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;6*1H;/q+1;;;;;;;+5/p-6
chave InChI
CSHAOLBENQQIBR-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves