50150
Gly-Ala
≥99.0% (NT)
Sinônimo(s):
Glycyl-L-alanine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.0% (NT)
atividade óptica
[α]20/D −50±2°, c = 8% in H2O
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
resíduo de ignição
≤0.05% (as SO4)
pf
~230 °C (dec.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](NC(=O)CN)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c1-3(5(9)10)7-4(8)2-6/h3H,2,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
chave InChI
VPZXBVLAVMBEQI-VKHMYHEASA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3