Key Documents
497614
Sigma-Aldrich
2-Adamantylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15BrZn
Número CAS:
Peso molecular:
280.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
concentração
0.5 M in THF
pb
65 °C
densidade
1.018 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Br[Zn]C1[C@H]2C[C@@H]3C[C@H](C2)C[C@H]1C3
InChI
1S/C10H15.BrH.Zn/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9;;/h1,7-10H,2-6H2;1H;/q;;+1/p-1/t7-,8+,9-,10+;;
chave InChI
HHXSMOCPPVCAHH-DHNWFJROSA-M
Informações legais
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup