Documentos
490229
Sigma-Aldrich
Methane-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
13C Labeled methane
About This Item
Fórmula linear:
13CH4
Número CAS:
Peso molecular:
17.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
densidade de vapor
0.55 (vs air)
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
pb
−161 °C (lit.)
pf
−183 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[13CH4]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1+1
chave InChI
VNWKTOKETHGBQD-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
Standard 1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produtos recomendados
Stainless steel control valves Z146951or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-306.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-188 °C - closed cup