488542
Chloromethane-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Methyl-13C chloride
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
1.74 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
3796 mmHg ( 20 °C)
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
pb
−24.2 °C (lit.)
pf
−97 °C (lit.)
densidade
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3]Cl
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3/i1+1
chave InChI
NEHMKBQYUWJMIP-OUBTZVSYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Produtos recomendados
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
válvula de controle
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT RE 2 Inhalation
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2