Key Documents
484717
Sigma-Aldrich
3,3′-Dithiobis(propionitrile)
98%
Sinônimo(s):
3,3′-Dithiodipropionitrile, 3-[(2-Cyanoethyl)disulfanyl]propanenitrile
About This Item
Fórmula linear:
S2(CH2CH2CN)2
Número CAS:
Peso molecular:
172.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
48-51 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N#CCCSSCCC#N
InChI
1S/C6H8N2S2/c7-3-1-5-9-10-6-2-4-8/h1-2,5-6H2
chave InChI
HHEYGEJOMQFDFN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Synthesis and applications in nanocrystal technology: Research detailed the facile synthesis of 5-(2-Mercaptoethyl)-1H-tetrazole, closely related to 3,3′-Dithiobis(propionitrile), and its application in the preparation of water-soluble nanocrystals and gels, demonstrating potential for high-performance polymers and biomedical applications (Voitekhovich et al., 2016).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup