Key Documents
465836
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CF3)2C6H3CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
307.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.449 (lit.)
pb
176 °C (lit.)
densidade
1.674 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccc(c(CBr)c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5BrF6/c10-4-5-3-6(8(11,12)13)1-2-7(5)9(14,15)16/h1-3H,4H2
chave InChI
CHSQGVCRNVEWIA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter