460923
Propargyl chloroformate
96%
Sinônimo(s):
(Prop-2-ynyloxy)carbonyl chloride, 2-Propyn-1-yl carbonochloridate, 2-Propynyl chloroformate, Prop-2-yn-1-yl carbonochloridate, Propargyloxycarbonyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.65 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
96%
adequação da reação
reaction type: click chemistry
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
pb
118-122 °C (lit.)
densidade
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)OCC#C
InChI
1S/C4H3ClO2/c1-2-3-7-4(5)6/h1H,3H2
chave InChI
RAMTXCRMKBFPRG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- binaphthol-diacetylene derivatives
- propargyl pentafluorophenyl carbonate
- N-Poc protected amino acids (Poc = propargyloxycarbonyl)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
86.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
30 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter