455997
Calcium oxalate
≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Calcium oxalate (1:1)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
forma
powder and chunks
Impurezas
≤1000 ppm Trace Metal Analysis
densidade
2.2 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1O[Ca]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.Ca/c3-1(4)2(5)6;/h(H,3,4)(H,5,6);/q;+2/p-2
chave InChI
QXDMQSPYEZFLGF-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3