444391
4-(1H-Imidazol-1-yl)aniline
98%
Sinônimo(s):
1-(4-Aminophenyl)-1H-imidazole
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
powder
pf
143-147 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)-n2ccnc2
InChI
1S/C9H9N3/c10-8-1-3-9(4-2-8)12-6-5-11-7-12/h1-7H,10H2
chave InChI
LVOASPZGXNAHJI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3