Ensaio
96%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.494 (lit.)
pb
112 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
cadeia de caracteres SMILES
CC1(Br)CCOC1=O
InChI
1S/C5H7BrO2/c1-5(6)2-3-8-4(5)7/h2-3H2,1H3
chave InChI
MXEVTHILFFSWOG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
α-Bromo-α-methyl-γ-butyrolactone is a lactone derivative. It has been reported to be hydrolyzed by paraoxonase/arylesterase (PON1), a purified rabbit serum.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
The Journal of biological chemistry, 275(43), 33435-33442 (2000-08-10)
The paraoxonase gene family contains at least three members: PON1, PON2, and PON3. The physiological roles of the corresponding gene products are still uncertain. Until recently, only the serum paraoxonase/arylesterase (PON1) had been purified and characterized. Here we report the