334030
Cobalt(II) bromide hydrate
Sinônimo(s):
Cobaltous bromide hydrate
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: cobalt
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
O.Br[Co]Br
InChI
1S/2BrH.Co.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
chave InChI
MOTZAWYGLXXRSO-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3