Documentos
310247
Sigma-Aldrich
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-mannopyranose
98%
Sinônimo(s):
β-D-Mannopyranose 1,3,4,6-tetra-O-acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H20O10
Número CAS:
Peso molecular:
348.30
Beilstein:
96634
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]19/D −68°, c = 0.7 in pyridine
pf
160-161 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1[C@H](OC(C)=O)O[C@@H]([C@H]([C@@H]1OC(C)=O)OC(C)=O)COC(C)=O
InChI
1S/C14H20O10/c1-6(15)20-5-10-12(21-7(2)16)13(22-8(3)17)11(19)14(24-10)23-9(4)18/h10-14,19H,5H2,1-4H3/t10-,11+,12-,13-,14-/m1/s1
chave InChI
SHBHJRVMGYVXKK-XVIXHAIJSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3