Documentos Principais
292559
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxytoluene
99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H3(OCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
152.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.524 (lit.)
p.e.
110-120 °C/30 mmHg (lit.)
densidade
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(C)c(OC)c1
InChI
1S/C9H12O2/c1-7-4-5-8(10-2)6-9(7)11-3/h4-6H,1-3H3
chave InChI
OSNMRWURXNWCGA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)