282855
3-Methyl-2,4-pentanedione, mixture of tautomers
technical grade, 85%
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
85%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.442 (lit.)
pb
172-174 °C (lit.)
densidade
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-4(5(2)7)6(3)8/h4H,1-3H3
chave InChI
GSOHKPVFCOWKPU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
134.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter