278610
Moroxydine hydrochloride
99%
Sinônimo(s):
N-(Aminoiminomethyl)-4-morpholinecarboximidamide hydrochloride
Ensaio
99%
forma
solid
pf
211-214 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NC(=N)NC(=N)N1CCOCC1
InChI
1S/C6H13N5O.ClH/c7-5(8)10-6(9)11-1-3-12-4-2-11;/h1-4H2,(H5,7,8,9,10);1H
chave InChI
FXYZDFSNBBOHTA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3