Documentos
277185
Sigma-Aldrich
Iodomethane-13C
99 atom % 13C, 99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinônimo(s):
13C Labeled iodomethane, Methyl-13C iodide
About This Item
Fórmula linear:
13CH3I
Número CAS:
Peso molecular:
142.93
Beilstein:
1697017
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.13
densidade de vapor
4.89 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
6.35 psi ( 20 °C)
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
forma
liquid
contém
copper as stabilizer
técnica(s)
protein expression: suitable
índice de refração
n20/D 1.5293 (lit.)
pb
42 °C (lit.)
pf
−66.5 °C (lit.)
densidade
2.290 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
environmental
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1
chave InChI
INQOMBQAUSQDDS-OUBTZVSYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
13CH3I, isotopically labeled methyl iodide.
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3