Key Documents
276154
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-2-pyrazinecarboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
153.14
Beilstein:
127495
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
169-172 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1nccnc1N
InChI
1S/C6H7N3O2/c1-11-6(10)4-5(7)9-3-2-8-4/h2-3H,1H3,(H2,7,9)
chave InChI
INCSQLZZXBPATR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Methyl 3-amino-2-pyrazinecarboxylate has been used in:
  • synthesis of 2-arylpteridin-4-ones and piperazine-derived 2-furan-2-yl-[1,2,4]triazolo[1,5-a] pyrazines
  • reactions with isocyanates and aroyl chlorides for conversion to pteridinediones
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Heterocycles, 35, 949-949 (1993)
Dihalogentriphenylphosphorane in der Heterocyclensynthese, 29. Eine einfache Synthese von Pteridin-4-onen aus 3-Amino-2-pyrazincarbonsauremethylester und Pyrazino [3, 1] oxazin-4-onen.
Wamhoff H and Kroth E.
Synthesis, 04, 405-410 (1994)
First synthesis of piperazine-derived [1, 2, 4] triazolo [1, 5-a] pyrazine as an adenosine A2a receptor antagonist.
Peng H, et al.
Heterocycles, 65(10), 2321-2327 (2005)