Key Documents
256749
Sigma-Aldrich
Diethylaluminum ethoxide
97%
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)2AlOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
130.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pressão de vapor
5 mmHg ( 94 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
liquid
adequação da reação
core: aluminum
pb
108-109 °C/10 mmHg (lit.)
pf
2.5-4.5 °C (lit.)
densidade
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO[Al](CC)CC
InChI
1S/C2H5O.2C2H5.Al/c1-2-3;2*1-2;/h2H2,1H3;2*1H2,2H3;/q-1;;;+1
chave InChI
GCPCLEKQVMKXJM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
adaptador de entrada de septo
Nº do produto
Descrição
Preços
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
recomendado
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials